Merck
275867
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラキス(4-メトキシフェニル)-21H,23H-ポルフィンコバルト(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H36CoN4O4
CAS番号:
分子量:
791.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
InChI Key
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化窒素の結合と活性化の研究に用いられるコバルトニトロシルポルフィリンの合成の出発物質。
特徴および利点
大気中、2-メチルプロパナ-ル存在下における二酸素を用いた広範囲の有機基質の酸化過程で、多目的触媒として働きます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
275867-VAR:
275867-BULK:
275867-1G:4548173935492
275867-10G:4548173935485
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering