Merck
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
別名:
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,300
¥14,300
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,300
About This Item
化学式:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
CAS番号:
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (NT)
フォーム
solid
SMILES記法
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27455-5G-F:
27455-VAR-F:
27455-BULK-F:
27455-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used