Merck
274321
Sigma-Aldrich
フィチン酸 十二ナトリウム塩 水和物
別名:
myo-イノシトールヘキサキス(リン酸二水素) 十二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
935.91 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
不純物
10-15% water
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)