Merck
272833
Sigma-Aldrich
2-フェニルチオクロメン-4-オン
98%
別名:
1-チオフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10OS
CAS番号:
分子量:
238.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)