Merck
272809
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidenebis(4-butylaniline)
99%
別名:
TBBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-[CH=NC6H4(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
396.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(CCCC)cc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)