Merck
272795
Sigma-Aldrich
N-ベンジリデンアニリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
181.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
52-54 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
InChI Key
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
272795-5G:
272795-BULK:
272795-25G:
272795-1KG:
272795-100G:
272795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アニリン ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
アニリン
Kai Jiang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1265-1300 (2018-04-22)
Plant hormones are small molecules that play versatile roles in regulating plant growth, development, and responses to the environment. Classic methodologies, including genetics, analytic chemistry, biochemistry, and molecular biology, have contributed to the progress in plant hormone studies. In addition