Merck
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
別名:
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
136.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4528 (lit.)
bp
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup