Merck
269131
Sigma-Aldrich
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキサン
98%
別名:
3-ブロモプロピオンアルデヒドトリメチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BrO2
CAS番号:
分子量:
195.05
Beilstein:
1421628
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 (μg/mL)
密度
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
InChI Key
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The reaction of Grignard reagent prepared from 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane and N-tert-butanesulfinyl aldimines was studied.
アプリケーション
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane was used in the synthesis of ketone adducts 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxane and 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl)amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxolane.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
269131-VAR:
269131-10G:
269131-50G:
269131-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R L Johnson et al.
International journal of peptide and protein research, 23(6), 581-590 (1984-06-01)
The Grignard reagents of 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane and 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane readily reacted with the 2-thiopyridyl ester of N-triphenylmethyl-L-leucine to give the ketone adducts 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxane (8a) and 2-[3-oxo-4(S)-(triphenylmethyl) amino-6-methylheptyl]-1,3-dioxolane (8b) in near quantitative yield. When 1 equiv. of the Grignard reagent of 2-(2-bromoethyl)-1,3
Kristin M Brinner et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(11), 2109-2113 (2005-05-27)
A new method for the asymmetric synthesis of 2-substituted pyrrolidines in three steps from commercially available starting materials is described. Addition of the Grignard reagent prepared from 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane to N-tert-butanesulfinyl aldimines proceeds in high yields and with good diastereoselectivities. The