アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
foil
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
数量
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267260-VAR:
267260-14G-PW:
267260-14G:
267260-7G-PW:
267260-BULK:
267260-7G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンビナトリアル材料科学は予測できない新規材料を探索するための強力な手法であり、研究開発にかかる時間やコストを大幅に削減できる可能性があります。
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.