Merck
266027
Sigma-Aldrich
チタン
wire, wire diam. 0.25 mm, 99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ti
CAS番号:
分子量:
47.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99.99%
フォーム
wire
自己発火温度
860 °F
抵抗性
42.0 μΩ-cm, 20°C
ワイヤ直径
0.25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI Key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)