Merck
264571
Sigma-Aldrich
4′-エチル-4-ビフェニルカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O2
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
フォーム
solid
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)