Merck
263990
Sigma-Aldrich
ビスマス
ingot, 99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
ingot
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)