アッセイ
≥99%
精製方法
sublimation
mp
156-159 °C (lit.)
溶解性
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethanol: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
SMILES記法
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI Key
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
263893-1G:
263893-VAR:
263893-250MG:
263893-BULK:
試験成績書(COA)