Merck
263664
Sigma-Aldrich
3-(クロロメチル)ベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
189.04
Beilstein:
2436228
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5748 (lit.)
bp
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263664-VAR:
263664-BULK:
263664-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)