Merck
263613
Sigma-Aldrich
Diethyl chloromethylphosphonate
97%
別名:
NSC 67753, クロロメチルホスホン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2PO(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
186.57
Beilstein:
1363361
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CCl)OCC
InChI
1S/C5H12ClO3P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 求核置換後に続くアルキル化
  • α-ハロアルキルホスホナートのワンポットアルキル化-ホウ素化
  • 位置選択的挿入反応を経由するシクロペンタン誘導体およびピロリジン誘導体の合成
  • P-含有シクロプロパン類をもたらすホスホリル化
  • Wadsworth-Emmons反応
  • カルベノイド挿入を経由するジルコナサイクル類の環拡大
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263613-1ML:
263613-BULK:
263613-5ML:
263613-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1