Merck
261637
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C10H7OP(O)(OH)O]2Ca · 3H2O
CAS番号:
分子量:
540.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
192-193 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.[Ca++].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12.OP([O-])(=O)Oc3cccc4ccccc34
InChI
1S/2C10H9O4P.Ca.3H2O/c2*11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;;;/h2*1-7H,(H2,11,12,13);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChI Key
ISLPOEWLFYKMBM-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
1-Naphthyl phosphate calcium salt trihydrate may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
261637-BULK:
261637-5G:
261637-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)