Merck
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N3O5
CAS番号:
分子量:
331.32
Beilstein:
626967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
215-220 °C (dec.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
258474-100MG:
258474-1G:
258474-VAR:
258474-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)