Merck
258377
Sigma-Aldrich
Protoporphyrin IX dimethyl ester
from ox hemin
別名:
Dimethyl 8,13-divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, Ooporpyhrin dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H38N4O4
CAS番号:
分子量:
590.71
Beilstein:
381574
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
225-228 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI Key
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロトポルフィリンIXジメチルエステルは、ヒトの上咽頭癌の強力な光増感剤であることが示されました。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)