Merck
257028
Sigma-Aldrich
イソプロピルマグネシウムクロリド 溶液
2.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHMgCl
CAS番号:
分子量:
102.85
Beilstein:
4124221
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.834 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)