Merck
254959
Sigma-Aldrich
アセト酢酸アリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
1758569
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
194-195 °C/737 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254959-BULK:
254959-100G:
254959-VAR:
254959-500G:
試験成績書(COA)