Merck
254827
Sigma-Aldrich
(+)-Noe-lactolダイマー
≥99%
別名:
(+)-MBF-OHダイマー, (+)-Noe試薬, (2R,3aS,4R,7aS)-オクタヒドロ-7,8,8-トリメチル-4,7-メタノベンゾフラン-2-イルエーテル, ビス[(2R,3aS,4R,7aS)オクタヒドロ-7,8,8-トリメチル-4,7-メタノベンゾフラン-2-イル] エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O3
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
形状
solid
光学活性
[α]21/D +199.1°, c = 2.25 in THF
mp
150-151 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]23)O[C@@H]4C[C@H]5[C@H]6CC[C@@](C)([C@H]5O4)C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
VUDXCBLBKXFCNA-VFQSMPPFSA-N
アプリケーション
(+)-Noe-lactol dimer can be used to prepare:
  • Axially chiral isoquinoline derivatives by reacting with pyridinium p-toluenesulfonate.
  • Halofuginone lactate.
法的情報
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
254827-BULK:
254827-250MG:
254827-VAR:
254827-1G:
254827-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(2R, 3S)-(+)-and (2S, 3R)-(−)-Halofuginone lactate: Synthesis, absolute configuration, and activity against Cryptosporidium parvum
Linder MR, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(15), 4140-4143 (2007)
Enantioselective synthesis of axially chiral 1-(1-naphthyl) isoquinolines and 2-(1-naphthyl) pyridines through sulfoxide ligand coupling reactions
Baker RW, et al.
Tetrahedron, 61(15), 3733-3743 (2005)