Merck
254436
Sigma-Aldrich
トリクロロ(クロロメチル)シラン
95%
別名:
(クロロメチル)トリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
183.92
Beilstein:
1811640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
密度
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F
引火点(℃)
69 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254436-BULK:
254436-25G:
254436-5G:
254436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)