Merck
253774
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
169.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.6608 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
密度
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253774-5G:
253774-BULK:
253774-VAR:
253774-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)