Merck
253707
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
165.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.6443 (lit.)
bp
264-266 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)9-6-11/h2-5H,1H3
InChI Key
QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
IR and Raman spectral measurements of liquid samples of 2-methoxyphenyl isothiocyanate have been investigated.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
253707-25G:
253707-5G:
253707-VAR:
253707-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses