Merck
253537
Sigma-Aldrich
3β-DOXYL-5α-cholestane, free radical
別名:
4′,4′-Dimethylspiro(5α-cholestane-3,2′-oxazolidin)-3′-yloxy, free radical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H55NO2
CAS番号:
分子量:
473.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
176-178 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC5(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OCC(C)(C)N5[O]
InChI
1S/C31H54NO2/c1-21(2)9-8-10-22(3)25-13-14-26-24-12-11-23-19-31(32(33)28(4,5)20-34-31)18-17-29(23,6)27(24)15-16-30(25,26)7/h21-27H,8-20H2,1-7H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,29+,30-,31?/m1/s1
InChI Key
ODDFHESUNMAHDN-LJGTUOGHSA-N
アプリケーション
Free radical spin label used for EPR studies.
  • Studying transversal relaxation of nitroxides for PELDOR in phospholipid membranes
  • Comparative studies of effect of cholesterol on bicelle model membranes
  • Spin probe for studying electron spin-lattice relaxation times in aqueous dispersions via saturation recovery
  • Probing cooperative and local modes of poly(Me acrylate) sample using ESR
  • Studying random disorder effects of hydrophyobic aerosil on order and dynamics of the probe in 5CB nematic liquid crystals
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
253537-10MG:
253537-VAR:
253537-25MG:
253537-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)