Merck
252468
Sigma-Aldrich
ローダミン6G テトラフルオロホウ酸
Dye content 99 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H30N2O3 · HBF4
CAS番号:
分子量:
530.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, 99%
mp
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)