アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5575 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI Key
NOHQUGRVHSJYMR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- as standard to investigate the photocatalytic degradation of Monuron over TiO2 suspensions
- in the preparation of 2-(2-chlorophenylamino)-3,5-dihydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-6H-imidazo[1,2-b]-1,2,4-triazol-6-one
- in synthesis of pentenylated β-cyclodextrin chlorophenyl carbamates
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251941-VAR:
251941-25G:
251941-5G:
251941-BULK:
試験成績書(COA)