Merck
251348
Sigma-Aldrich
3,5-ジブロモ-4-ヒドロキシ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
295.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
270-274 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)