Merck
251232
Sigma-Aldrich
テトライソプロピルチウラムジスルフィド
98%
別名:
ビス(ジイソプロピルチオカルバモイル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
([(CH3)2CH]2NC((S)S]2
CAS番号:
分子量:
352.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
115-117 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 2.5%, clear, yellow
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)C(=S)SSC(=S)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H28N2S4/c1-9(2)15(10(3)4)13(17)19-20-14(18)16(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI Key
ZUYREEAWHZRZDX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Tetraisopropylthiuram disulphide has been used:
  • for incorporation of a thiol equivalent into heterocyclic compounds, by reaction with appropriate lithiated heterocycle
  • in preparation of unsymmetrical sulfides
  • as extractant for silver (I) extraction from photographic fixing solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251232-5G:
251232-VAR:
251232-1G:
251232-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New synthesis of unsymmetrical dithia compounds.
Smith K and Tzimas M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2381-2382 (1995)
Silver extraction for pollution control of photographic fixing solution with tetramethylthiuram disulfide.
Mendoza CS and Kamata S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(12), 3499-3504 (1996)