Merck
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CCl3NCO
CAS番号:
分子量:
160.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
119-123 °C (lit.)
密度
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
InChI Key
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • 三置換アルカン酸またはラクトン誘導体
  • 抗マラリア化学療法薬として用いられる15員環アザリドの尿素およびチオ尿素誘導体
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
250767-VAR:
250767-BULK:
250767-1G:
250767-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)