Merck
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
294.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)