Merck
24700
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
≥98.0% (HPLC)
別名:
3-Chlorotetronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3ClO3
CAS番号:
分子量:
134.52
Beilstein:
113477
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
mp
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
InChI Key
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione (3-Chlorotetronic acid) is a C4-heterocyclic building block and has been used in synthesis of:
  • pure tetronic acid
  • pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium- and N-methyl imidazolium zwitterions
  • pyridine-, isoquinoline-, quinoline- and N-methylimidazole ylides
  • rubrolide L, a marine ascidian butenolide and a potent inhibitor of human aldose reductase
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
24700-VAR-F:
24700-BULK-F:
24700-50G-F:
24700-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Meul et al.
Chimia, 41, 73-73 (1987)
Synthesis of the human aldose reductase inhibitor rubrolide L.
Boukouvalas J and McCann LC.
Tetrahedron Letters, 51(35), 4636-4639 (2010)
Synthesis of highly stable unusual charge-separated pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium-, and N-methylimidazolium-tetronic acid zwitterions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron, 65(31), 6063-6068 (2009)