Merck
246190
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridanone
97%
別名:
1,3,4,10-テトラヒドロ-9(2H)-アクリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
O=C1C2=C(CCCC2)Nc3ccccc13
InChI
1S/C13H13NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,14,15)
InChI Key
CVEXTAUZJWYDJX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246190-VAR:
246190-25G:
246190-BULK:
246190-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)