Merck
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
CAS番号:
分子量:
202.18 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
SMILES記法
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
245224-100G:
245224-500G:
245224-BULK:
245224-5G:
245224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)