Merck
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
140.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC#CCCO
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244457-BULK:
244457-10G:
244457-1G:
244457-VAR:
試験成績書(COA)