Merck
244031
Sigma-Aldrich
酸化ニッケル(II)
<10 μm, Black
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiO
CAS番号:
分子量:
74.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
組成
Ni, 76-77%
粒径
<10 μm
密度
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChI Key
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)