Merck
242071
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
97%
別名:
(R)-(+)-N,N,α-Trimethylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
149.23
Beilstein:
3030178
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +50.2°, c = 1 in methanol
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI Key
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242071-5G:
242071-1G:
242071-BULK:
242071-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)