Merck
241652
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-6-クロロヘキサン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)6Cl
CAS番号:
分子量:
199.52
Beilstein:
1697304
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
109-110 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12BrCl/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Bromo-6-chlorohexane was used in the synthesis of zinc reagent by reacting with Mg turnings in the presence of ZnCl2 and LiCl.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
241652-BULK:
241652-25G:
241652-5G:
241652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tobias D Blümke et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(23), 4082-4084 (2010-04-10)
Alkyl bromides bearing various functional groups are smoothly converted to functionalized alkylzinc reagents by the direct insertion of magnesium in the presence of LiCl and ZnCl(2).