Merck
240028
Sigma-Aldrich
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール
≥99%
別名:
2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール, BHT, DBPC, ブチルヒドロキシトルエン, ブチル化ヒドロキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
1911640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
自己発火温度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Anti-oxidant.
以下による置換
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
240028-BULK:
240028-1G:
240028-VAR:
240028-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3597-3597 (1993)
A M Vijesh et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5591-5597 (2011-10-05)
In the present study two new series of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives (1,4-DHPs) containing substituted pyrazole moiety (4a-f and 5a-f) were synthesized by the reaction of 3-aryl-1H-pyrazole-4-carbaldehydes with 1,3-dicarbonylcompounds (ethylacetoacetate and methylacetoacetate) and ammonium acetate. The newly synthesized compounds were characterized
Gen-ichiro Arimura et al.
Plant physiology, 146(3), 965-973 (2008-01-01)
Continuous mechanical damage initiates the rhythmic emission of volatiles in lima bean (Phaseolus lunatus) leaves; the emission resembles that induced by herbivore damage. The effect of diurnal versus nocturnal damage on the initiation of plant defense responses was investigated using
Butylated hydroxytoluene (BHT): a review.
H Babich
Environmental research, 29(1), 1-29 (1982-10-01)
A M Malkinson
Environmental mutagenesis, 5(3), 353-362 (1983-01-01)
Although the average American's daily consumption of BHT can be measured in milligrams, there are numerous reports that BHT causes organ damage in laboratory animals. Only a few genotoxic effects of BHT have been reported, however, including mutagenicity in the