Merck
239666
Sigma-Aldrich
2-(メチルアミノ)エタノール
≥99%
別名:
N-メチルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
1071196
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
19.8 %
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239666-50ML:
239666-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)