Merck
23908
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-PAM resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
別名:
Boc-L-proline bound to PAM resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
標識化の程度
~0.7 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)