アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
202-204 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI Key
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238457-50G:
238457-10G:
238457-VAR:
238457-BULK:
アクティブなフィルタ