Merck
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-シクロペンタンジカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H8(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
158.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237566-250MG:
237566-BULK:
237566-VAR:
237566-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)