Merck
237469
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridinium dichromate)
cross-linked
別名:
PVPDC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
クロスリンク
cross-linked
アプリケーション
Convenient polymeric oxidizing agent. The polymer is activated prior to use by soaking in water and filtering. Recycling is achieved by washing the reagent with acid.
その他情報
To activate, soak in water and filter before using!
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1728-1728 (1981)