Merck
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li2PdCl4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
262.11 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder and chunks
濃度
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
SMILES記法
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
InChI Key
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
237167-500MG:
237167-VAR:
237167-BULK:
237167-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)