Merck
236918
Sigma-Aldrich
クロロホルム-d
"100%", 99.96 atom % D
別名:
ジューテロクロロホルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CDCl3
CAS番号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
品質水準
同位体純度
99.96 atom % D
アッセイ
≥99.00%
包装
pk of 10 × 0.5 mL
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236918-5PAK:
236918-0.5ML:
236918-1PAK:4548173122168
236918-BULK:
236918-.5PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)
Chong Li et al.
Nature communications, 5, 5709-5709 (2014-12-17)
Photoswitchable fluorescent diarylethenes are promising in molecular optical memory and photonic devices. However, the performance of current diarylethenes is far from satisfactory because of the scarcity of high-speed switching capability and large fluorescence on-off ratio. Here we report a trident
Yukiko Tsuji et al.
Plant biotechnology journal, 13(6), 821-832 (2015-01-13)
Bacteria-derived enzymes that can modify specific lignin substructures are potential targets to engineer plants for better biomass processability. The Gram-negative bacterium Sphingobium sp. SYK-6 possesses a Cα-dehydrogenase (LigD) enzyme that has been shown to oxidize the α-hydroxy functionalities in β-O-4-linked