Merck
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O2
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)