Merck
235245
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニルジクロロホスフェート
99%
別名:
4-クロロフェニルホスホロジクロリデート, 4-クロロフェニルジクロロホスフィナート, p-ジクロロリン酸クロロフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2P(O)OC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
245.43
Beilstein:
910754
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
142 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChI Key
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 抗菌薬
  • 抗酸化剤
  • 抗腫瘍薬
  • ヌクレオチド抗ウイルスプロドラッグ
以下の用途で使用します。
  • ホスホリル化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235245-5G:
235245-BULK:
235245-VAR:
235245-25G:
試験成績書(COA)