Merck
234605
Sigma-Aldrich
酢酸2-ナフチル
98%
別名:
β-ナフチルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C10H7
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1868291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
標識化の程度
<0.2% free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
InChI Key
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)