Merck
233919
Sigma-Aldrich
D-乳酸リチウム
98%
別名:
(R)-2-ヒドロキシプロピオン酸 リチウム塩, D-乳酸 リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CO2Li
CAS番号:
分子量:
96.01
Beilstein:
4823618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +14.3°, c = 1 in H2O
SMILES記法
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
InChI Key
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)